Documentos clave
1.02271
Supelco
Cerium(III) nitrate hexahydrate
extra pure
Sinónimos:
Cerium(III) nitrate hexahydrate
About This Item
Fórmula lineal:
Ce(NO3)3 · 6 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
434.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
233-297-2
NACRES:
NA.21
Ensayo:
≥98.5% (complexometric)
Formulario:
solid
solubilidad:
1754 g/L
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.5% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.7 (25 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidad
1754 g/L
densidad aparente
1050 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
trazas de catión
Dy: ≤0.04%
Er: ≤0.2%
Eu: ≤0.04%
Fe: ≤0.001%
Ho: ≤0.02%
Nd: ≤0.02%
Pr: ≤0.01%
Sm: ≤0.02%
Tm: ≤0.02%
Y: ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Ce+3].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ce.3NO3/c;3*2-1(3)4/q+3;3*-1
Clave InChI
HSJPMRKMPBAUAU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 98.5 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Dy (Dysprosium): ≤ 0.04 %
Er (Erbium): ≤ 0.2 %
Eu (Europium): ≤ 0.04 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Ho (Holmium): ≤ 0.02 %
Nd (Neodymium): ≤ 0.02 %
Pr (Praseodym): ≤ 0.01 %
Sm (Samarium): ≤ 0.02 %
Tm (Thulium): ≤ 0.02 %
Y (Yttrium): ≤ 0.04 %
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable