Merck
21061
Carbonato de calcio
BioUltra, precipitated, ≥99.0% (KT)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CaCO3
Número CAS:
Peso molecular:
100.09
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-439-9
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
quality
precipitated
impurities
insoluble matter, passes filter test
loss
≤0.5% loss on drying, 110 °C
solubility
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1000 mg/kg, Mn: ≤100 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤100 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤500 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.09, λ: 280 nm Amax: ≤0.06
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Other Notes
Component of tetrathionate-containing and tetrathionate-producing culture media (TBG Broth) for buffering sulfuric acid produced on reduction of tetrathionate. Media component for luminous bacteria
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbonato de calcio
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)