208973
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
Sinónimos:
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
(Powder or Crystals or Granules or Beads)
Nivel de calidad
concentración
36.0-44.0% Ir (gravimetric)
mp
65 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
Clave InChI
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
- To fabricate dimensionally stable electrodes for oxygen evolution reaction. It allows for the controlled deposition of iridium oxide, which is crucial for achieving stable and efficient electrodes for the OER.
- As a precursor to prepare electroplating solution to modify ultra flexible neural electrodes. It helps to achieve high charge storage capacity and working stability.
- As a Ir source to prepare Ir nanodendrite water splitting catalyst with large surface area and high electrochemical porosity.
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.