Merck
204269
Sigma-Aldrich
Rubidium nitrate
99.95% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
1 G
$48.300
10 G
$315.000
$48.300
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$48.300
10 G
$315.000
About This Item
Fórmula lineal:
RbNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
147.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$48.300
Fecha estimada de envío17 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.95% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
densidad
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clave InChI
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circle
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Ox. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Martin Mangstl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10033-10039 (2014-05-29)
A new synthesis route for phosphates in an organic solvent at low temperatures is presented. The synthesis was done by dispersing a nitrate salt and phosphorus pentoxide in dimethyl sulfoxide. The synthesis can be performed under water-free conditions and yielded