289175
Neodymium(III) nitrate hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Neodymium nitrate hexahydrate, Neodymium trinitrate hexahydrate, Neodymium(3+) trinitrate hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: neodymium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.6H2O/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;;6*1H2/q3*-1;+3;;;;;;
Clave InChI
VQVDTKCSDUNYBO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- fabrication of perovskite based solid oxide fuel cells.
- synthesis of Nd3+ doped vanadium pentoxide nanostructure for potential usage in supercapacitors.
- a catalyst for Friedlander synthesis of surface modified quinolones for application in medicinal chemistry.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.