175870
Benceno-D6
"100%", 99.96 atom % D
Sinónimos:
Hexadeuterobenceno
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0100% water
water
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
densidad
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Productos recomendados
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?