Merck
233366
Sigma-Aldrich
Diclorometano-d2
"100%", 99.96 atom % D
Sinónimos:
Cloruro-d2 de metileno, Dideuterometilenocloruro
About This Item
Fórmula lineal:
CD2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
86.94
Beilstein:
1733318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
presión de vapor
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
envase
ampule of 10 × 0.5 mL
glass bottle of 5 g
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
densidad
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in