233323
Acetonitrilo-d3
"100%", 99.96 atom % D
Sinónimos:
Cianuro de metil-d3, Trideuteroacetonitrilo
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
pureza isotópica
99.96 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
lim. expl.
3.0-16 % (lit.)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.0200% water
water
índice de refracción
n20/D 1.341 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
-46 °C (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1D3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
Descripción general
Aplicación
- During the synthesis of 2- phenylindole to determined yield of the by NMR spectroscopy.
- For 1H NMR (proton nuclear magnetic resonance) spectral studies.
Productos recomendados
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?