Documentos clave
1.01789
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinónimos:
Benzene-D6, Hexadeuterobenzene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D6
Número de CAS:
Peso molecular:
84.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
Número índice de la CE:
214-061-8
NACRES:
NA.22
presión de vapor
101 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Formulario
liquid
temp. de autoignición
555 °C
potencia
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8260 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1.4-8.0 % (v/v)
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤0.02% Water (HO) (NMR)
Viscosidad cinemática
0.78 cSt(20 °C)
bp
79 °C/1013 hPa
mp
6.7 °C
temperatura de transición
flash point -11 °C
densidad
0.95 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Clave InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Descripción general
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Aplicación
Benzene-D6 deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 1076-43-3, molar mass 84.15 g/mol.
Nota de análisis
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Water (NMR, HO): ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Información legal
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1