Merck
130737
Sigma-Aldrich
3-Iodotoluene
99%
Sinónimos:
1-Iodo-3-methylbenzene
Seleccione un Tamaño
25 G
$60.300
$60.300
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
$60.300
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
218.03
Beilstein:
1903634
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$60.300
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.604 (lit.)
bp
80-82 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.698 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Cc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7I/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
VLCPISYURGTGLP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Iodotoluene (1-Iodo-3-methylbenzene) was used in the preparartion of indene derivatives[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zheng-Hui Guan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 6(6), 1040-1045 (2008-03-11)
The palladium-catalyzed carboannulation and arylation reaction of propargylic carbonates with in situ generated organozinc compounds produced an important new class of indene derivatives. The reaction proceeded under mild conditions, and indene products were isolated in good to excellent yields.
[Information on basics of MAC for m-toluate iodide in the air of work area].
V I Sokolov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (9-10)(9-10), 44-45 (1992-01-01)
Ya-Jun Liu et al.
The Journal of chemical physics, 132(1), 014306-014306 (2010-01-19)
The multistate second order multiconfigurational perturbation theory in conjunction with spin-orbit interaction through complete active space state interaction (MS-CASPT2/CASSI-SO) was employed to calculate the potential energy curves for the ground and low-lying excited states of o-, m-, and p-iodotoluene along
Mizoroki-heck-type reaction mediated by potassium tert-butoxide.
Eiji Shirakawa et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(20), 4671-4674 (2011-04-08)