B82006
2-Bromotoluene
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.555 (lit.)
bp
58-60 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
densidad
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?