535990
4-(Trifluoromethoxy)iodobenzene
97%
Sinónimos:
1-Iodo-4-trifluoromethoxybenzene, 4-Iodo-α,α,α-trifluoromethoxybenzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
177-179 °C (lit.)
densidad
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
Clave InChI
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?