Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
ClC6H4I
Número CAS:
Peso molecular:
238.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-920-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro, iodo
SMILES string
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
General description
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?