123056
4-(2-Aminoethyl)aniline
97%
Sinónimos:
4-Aminophenethylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
103 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
28-31 °C (lit.)
densidad
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4H,5-6,9-10H2
Clave InChI
LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?