275247
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonamide
99%
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
150-152 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
NCCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C8H12N2O2S/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)13(10,11)12/h1-4H,5-6,9H2,(H2,10,11,12)
Clave InChI
FXNSVEQMUYPYJS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934) , Car5a(12352)
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?