140392
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
95%
Sinónimos:
3,5-Dimethyl-4-hydroxybenzaldehyde
Nivel de calidad
Ensayo
95%
mp
112-114 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-8(5-10)4-7(2)9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
UYGBSRJODQHNLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?