462292
N-Benzylethylenediamine
97%
Sinónimos:
2-Benzylaminoethylamine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.54 (lit.)
bp
162 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
NCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H14N2/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11H,6-8,10H2
Clave InChI
ACYBVNYNIZTUIL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
95 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?