Merck
104418
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroterephthalic acid
97%
Sinónimos:
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzenedicarboxylic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
$196.000
$196.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$196.000
About This Item
Fórmula lineal:
C6F4-1,4-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
$196.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
275-277 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(C(O)=O)c(F)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
WFNRNCNCXRGUKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.