382132
2,5-Dihydroxyterephthalic acid
98%
Sinónimos:
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
, Enabling
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O6/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2,9-10H,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
OYFRNYNHAZOYNF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.