101745
4-Heptanone
98%
Sinónimos:
Butyrone, Dipropyl ketone
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.93 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
5.2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.407 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
densidad
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CCCC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-7(8)6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
HCFAJYNVAYBARA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?