Merck
W284203
Sigma-Aldrich
2-Pentanona
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Metilpropilcetona
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número de FEMA:
2842
Beilstein:
506058
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
754
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.054
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
presión de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
941 °F
lim. expl.
8.2 %
impurezas
<2.0% 4-methyl-2-pentanone
índice de refracción
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 72.6 g/L at 20 °C
densidad
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
banana; fruity; woody; ethereal; sweet; wine-like
cadena SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
La 2-pentanona es un compuesto volátil aromático comunicado en el queso cheddarlos plátanos maduros y la harina de soja desgrasada.
Aplicación
  • Aumento de la tasa de disolución de los residuos de poliestireno en el reciclado con disolventes.: explora métodos innovadores para el reciclaje del poliestireno utilizando disolventes como la 2-pentanona para mejorar las tasas de disolución, contribuyendo a prácticas sostenibles de gestión de residuos (Kol et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Tiene sabor a 20 ppm
Otras notas
Aparición natural: Manzana, plátano, queso azul, mantequilla, queso cheddar, cacao, café, pescado, ron, fresas, tabaco de Virginia y güisqui.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Cheddar cheese flavour studies: II. Relative flavour contributions of individual volatile component.
Manning DJ
The Journal of Dairy Research, 46(3), 523-529 (1979)
Studies on flavor components in soybean
Arai S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 30(9), 863-868 (1966)
Production of volatiles by ripening bananas.
Macku C & Jennings WG
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 35(5), 845-848 (1987)
Yosuke Hanai et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 76(4), 679-684 (2012-04-10)
Lung cancer is a leading cause of deaths in cancer. Hence, developing early-stage diagnostic tests that are non-invasive, highly sensitive, and specific is crucial. In this study, we investigated to determine whether biomarkers derived from urinary volatile organic compounds (VOCs)
Jenny Pettersson et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 31(3), 534-537 (2008-03-04)
Many phytochemicals found in the diet may prevent colon carcinogenesis by affecting biochemical processes in the colonic mucosa. Inflammation and subsequent elevation of the enzyme cyclooxygenase-2 (COX-2) are two such factors involved in the development of colon cancer, and inhibition