Saltar a
H3003
2-Heptanol
98%
Sinónimos:
Methyl pentyl carbinol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$58.000
$43.500
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$75.900
$56.925
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-844-3
Beilstein/REAXYS Number:
1719088
MDL number:
Assay:
98%
$43.500
Precio de catálogo$58.000Ahorre 25 %
Promoción solo por Internet
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Heptanol is an aliphatic secondary alcohol. It can undergo selective oxidation to form the corresponding ketone in the presence of a novel Pd catalyst supported on amphiphilic carbon nanotubes. The distribution coefficient of 2-heptanol between micelles and water indicates that it is solubilized both at the surface and in the interior of the micelles.
Application
2-Heptanol in combination with dimethyl sulfoxide form a porogenic mixture that may be used produce macroporous poly (acrylamide-co-N,N′-methylenebisacrylamide) monolithics via copolymerization.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
109363W32880072954
description
98%
description
99%
description
≥97%, FG
description
analytical standard, ≥99.5% (GC)
assay
98%
assay
99%
assay
≥97%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.821 g/mL at 20 °C, 0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
bp
66 °C/20 mmHg (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
bp
176 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
refractive index
n20/D 1.424
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Heptanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)