W278513
2-Nonanone
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Heptyl methyl ketone
About This Item
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥97%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.421 (lit.)
bp
192 °C/743 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
densidad
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
cheese; coconut; green; fruity; waxy; herbaceous
cadena SMILES
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Antifungal activity of bio-active cell-free culture extracts and volatile organic compounds (VOCs) synthesised by endophytic fungal isolates of Garden Nasturtium.: This research highlights the antifungal properties of 2-Nonanone, demonstrating its potential in biological control and offering an alternative to chemical pesticides in agricultural practices (Santra et al., 2024).
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.