M67001
3-Methyl-2-pentanone
99%
Sinónimos:
sec-Butyl methyl ketone, Methyl sec-butyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.4 (lit.)
bp
118 °C/758 mmHg (lit.)
densidad
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-4-5(2)6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?