57493-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 30 mg (bed), volume 1 mL, pk of 108 ea
Sinónimos:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Productos recomendados
description
detection: MS friendly
Quality Level
product line
Supel™
packaging
pk of 108 ea
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
425-500 m2/g
volume
1 mL
weight
30 mg (bed)
particle size
40-75 μm (>90%)
pore size
80-210 Å pore size
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Contenido relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.