28397-U
Columna multicapa de gel de sílice para dioxina
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
Sinónimos:
Columna de gel de sílice de vidrio (para EPA 1631)
About This Item
Productos recomendados
material
glass hardware
Quality Level
agency
suitable for EPA 1613
packaging
pkg of 5
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
I.D. × L
15 mm × 35 cm
O.D. × L
6.35 mm × 35 cm
thread I.D.
24 mm
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
General description
Puede utilizarse para la purificación de extractos que contengan dibenzo-p-dioxinas policloradas (PCDD), dibenzofuranos policlorados (PCDF) y bifenilos policlorados (PCB), contribuyendo a eliminar impurezas y aislar estos compuestos diana para su análisis.
Application
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
La extracción en fase sólida (SPE) es una técnica utilizada para la preparación y la purificación rápidas y selectivas de la muestra antes del análisis cromatográfico (p. ej. HPLC, GC, TLC). La SPE se utiliza para cambiar matrices de muestra, concentrar analitos y eliminar interferencias y contaminantes con el fin de mejorar los datos y proteger la columna analítica.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.