Documenti fondamentali
V900881
Sigma-Aldrich
Poli(etilenglicole)
Vetec, reagent grade, average Mn 6,000 Da
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51171641
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
PM
average Mn 6,000 Da
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)