SRP3077
IL-15 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinonimo/i:
IL-T
Scegli un formato
CHF 386.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 386.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized
Potenza
≤0.5 ng/mL ED50
PM
12.9 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL15(3600)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?