Documenti
81260
Sigma-Aldrich
Poli(etilenglicole)
average Mn 6,000, hydroxyl
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Formula condensata:
H(OCH2CH2)nOH
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
product name
Poli(etilenglicole), average Mn 6,000
Forma fisica
flakes
Livello qualitativo
PM
Mn 5,000-7,000
average Mn 6,000
pH
4.5-7.5
Punto di fusione
60-63 °C
Estremità Ω
hydroxyl
Estremità α
hydroxyl
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il polietilenglicole (PEG) è un polimero idrofilo. Attraverso la polimerizzazione dell′ossido di etilene che apre l′anello anionico può essere sintetizzato con facilità con una gamma di pesi molecolari e un assortimento di gruppi terminali. Realizzando una rete grazie ai legami crociati, il PEG può incorporare un′elevata quantità di acqua formando gli “idrogel”. La formazione dell′idrogel può essere avviata inducendo i legami crociati nel PEG con radiazioni ionizzanti o creando legami crociati covalenti di macromeri del PEG con catene reattive terminali. Il PEG è un materiale adatto alle applicazioni biologiche perché non suscita una risposta immunitaria.
Applicazioni
È stato usato per modificare proteine e peptidi terapeutici aumentandone la solubilità.
Gli idrogel di PEG fotopolimerizzati hanno applicazioni emergenti nella produzione di barriere bioattive e immunoisolanti per l′incapsulamento delle cellule.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fahad Zadjali et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-07)
The tuberous sclerosis complex (Tsc) proteins regulate the conserved mTORC1 growth regulation pathway. We identified that loss of the Tsc2 gene in mouse inner medullary collecting duct (mIMCD) cells induced a greater than two-fold increase in extracellular vesicle (EV) production
Ji Hyeon Hwang et al.
Journal of veterinary science, 20(3), e29-e29 (2019-06-05)
Vaccination is one of the most effective ways of controlling and preventing foot-and-mouth disease (FMD) outbreaks. The effective prevention of this disease requires the use of high-quality vaccines to meet the criteria that enable customers to use them simply. The
Su-Hwa You et al.
Veterinary microbiology, 234, 44-50 (2019-06-20)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) is the cause of an economically devastating disease in major cloven-hoofed livestock. Although type C foot-and-mouth disease (FMD) has not occurred anywhere worldwide since 2004, the antigen bank should be preserved in preparation for an unexpected
Marc D Hein et al.
Applied microbiology and biotechnology, 105(1), 129-146 (2020-12-05)
The novel influenza A virus (IAV) defective interfering particle "OP7" inhibits IAV replication in a co-infection and was previously suggested as a promising antiviral agent. Here, we report a batch-mode cell culture-based production process for OP7. In the present study
Joo-Hyung Choi et al.
Veterinary microbiology, 236, 108374-108374 (2019-09-11)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious disease and causes economic damage at a national level. In particular, the type O FMD virus (FMDV) is a serotype that causes FMD outbreaks most frequently in the world. In recent years, Southeast