V900399
L-Cisteina
≥98%, , Vetec™
About This Item
Prodotti consigliati
product name
L-Cisteina, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Azioni biochim/fisiol
WGK 1