Vai a
30120
L-Cisteina
≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
L-Cysteine hydrochloride (1:1)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 98.40
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 288.00
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1000.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
CHF 98.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Cisteina, anhydrous, ≥99.0% (RT)
Quality Segment
assay
≥99.0% (RT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +6.4±0.3°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
≤0.5% foreign amino acids
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤1.0% loss on drying
color
white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
  • Sistemi di drug delivery. Uno studio ha utilizzato la L-cisteina HCl nella formulazione di micelle miste per migliorare il rilascio del carvedilolo, un farmaco cardiovascolare, a dimostrazione della sua utilità nel migliorare la solubilità e la biodisponibilità dei composti farmaceutici (Öztürk et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore glutammatergico NMDA che a concentrazioni elevate è anche un agonista dei recettori glutammatergici AMPA.
Agonista del recettore glutammatergico NMDA; agonista del recettore glutammatergico AMPA a concentrazioni elevate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C1276C74771161509
L-Cisteina anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
30120
L-Cisteina
L-Cisteina anhydrous, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
C1276
L-Cisteina
L-Cisteina anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C7477
L-Cisteina
L-cisteina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1161509
L-cisteina
description
anhydrous, ≥99.0% (RT)
description
anhydrous, ≥98% (TLC)
description
anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
-
cation traces
Pb: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, NH4+: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
impurities
≤0.5% foreign amino acids
impurities
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
color
white
color
white
color
white to off-white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cisteina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. PAKISTAN
    • Review 1
    • Votes 0
    4 out of 5 stars.
    chemical website
    nice and fast with most of complete details. should have attached sample coa. should clear materal shelf life.
    Helpful?