15785
(−)-Menthol
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Livello qualitativo
Saggio
98.0-102.0%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −48 to −51°, c = 10% in ethanol
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezze
acidity or alcalinity, complies
related subst., complies
≤0.05% non-volatile matter
Punto di fusione
41-44 °C
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- chiral enantiopure 2-(1-hydroxyalkyl)pyridines, which can react with phosphorus oxychloride to form C3-symmetric tripodal ligands[2]
- menthylphosphorodichioridite, a chiral derivatizing agent for the determination of enantiomeric purity of chiral diols or diamines by 31P NMR spectroscopy[3]
- (2R,4S)-2,3,4,5-tetrahydro-2-(-)-menthyloxy-2-methyl-4-phenylpyrano-[3,2-c]-benzopyran-5-one, an intermediate to prepare a warfarin analog[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?