Documenti
8.43788
Sigma-Aldrich
1,8-Cineole
for synthesis
Sinonimo/i:
1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo(2,2,2)-octane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
207-431-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
2480 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
1.5 °C
Temp. transizione
flash point 49 °C
Solubilità
3.5 g/L
Densità
0.925 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3/t8-,10+
WEEGYLXZBRQIMU-WAAGHKOSSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Eugenol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18455
Eugenol
Camphor 96%
Sigma-Aldrich
148075
Camphor
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene
Geraniol 98%
Sigma-Aldrich
163333
Geraniol
Linalool 97%
Sigma-Aldrich
L2602
Linalool
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
Eugenol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
E51791
Eugenol