62118
(R)-(+)-Limonene
analytical standard
Sinonimo/i:
(+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
<3 mmHg ( 14.4 °C)
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +115.5±1°, c = 10% in ethanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.1 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
P. ebollizione
176-177 °C (lit.)
Densità
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Descrizione generale
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Applicazioni
- Analysis of alcoholic beverages for the determination of (R)-(+)-limonene by differential pulse voltammetry (DPV) using two novel electrochemical sensors
- Simultaneous determination of limonene and linalool in 10 perfume product samples by two-dimensional high-performance liquid chromatographic (HPLC) method combined with electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS)
- Determination of the enantiomeric composition of volatile chiral compounds, commonly present in three plant species from the Citrus genus by multidimensional gas chromatography (MDGC) coupled to mass spectrometry (MS)
- Multi-residue analysis of volatiles and fatty acids found in wild and cultivated fennel samples by a single extraction method and gas chromatographic-flame ionization detection (GC-FID)
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Contenuto correlato
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La gascromatografia, tecnica che consente di separare composti volatili in fase gassosa, trova applicazione nel controllo qualità di svariati settori industriali.
Chromatograms
suitable for GCActive Filters