Documenti fondamentali
54039-U
Supelco
SPE tube
10%AGNO3/44%H2SO4/SI, volume 12mL
Sinonimo/i:
12mL 10% silver nitrate/44% sulfuric acid SPE tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
12mL 10%AGNO3/44%H2SO4/SI SPE Tube, pk of 20 ea
Confezionamento
pk of 20 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)