Key Documents
1.09138
Supelco
Idrossido di sodio
c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Formula condensata:
NaOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
40.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Idrossido di sodio, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
Tensione di vapore
3 mmHg ( 37 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titripur®
Forma fisica
liquid
Qualità
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Acid-base reactions
Confezionamento
Titripac® of
Concentrazione
0.5 M
tecniche
titration: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
  • Effetto dei trattamenti chimici sulle proprietà meccaniche dei compositi di iuta/poliestere. Questo studio analizza l'impatto di vari trattamenti chimici, tra cui una soluzione di idrossido di sodio, sulle proprietà meccaniche dei compositi di iuta/poliestere. I trattamenti aumentano il legame tra le fibre e la matrice, migliorando le proprietà del materiale (Flores et al., 2024).
  • Sostenibilità ambientale e screening delle proprietà chimico-fisiche della chitina e della chitina-glucano di 22 specie fungine. La soluzione di idrossido di sodio viene utilizzata per l'estrazione e la lavorazione della chitina e della chitina-glucano derivate dalle specie fungine. Lo studio valuta la sostenibilità ambientale e le proprietà chimico-fisiche di questi biopolimeri (Grifoll et al., 2024).
  • Determinazione rapida del contenuto totale di flavonoidi, dell'attività inibitoria della xantina ossidasi e dell'attività antiossidante nel Prunus mume mediante spettroscopia del vicino infrarosso. Nella preparazione dei campioni per la determinazione rapida del contenuto di flavonoidi e dell'attività enzimatica mediante la spettroscopia nel vicino infrarosso viene impiegata una soluzione di idrossido di sodio, evidenziando il suo ruolo nel miglioramento delle tecniche analitiche (Hao et al., 2024).
  • Applicazione della spettroscopia nel vicino infrarosso per lo screening di fiale di clorotiazide sodica. Questa ricerca utilizza una soluzione di idrossido di sodio nella preparazione dei campioni per lo screening in spettroscopia del vicino infrarosso di fiale farmaceutiche, dimostrando la sua applicazione nei processi di controllo della qualità (Isaacs et al., 2024).
  • Preparazione e caratterizzazione di nanoparticelle ibride di polipirrolo come polimero conduttore di dimensioni controllabili. Una soluzione di idrossido di sodio viene utilizzata per la sintesi di nanoparticelle di polipirrolo, che vengono caratterizzate per le loro proprietà elettriche e per le potenziali applicazioni nei dispositivi elettronici (Mahmood et al., 2024).
Caratteristiche e vantaggi
Accreditamento:
questa soluzione volumetrica è analizzata dal nostro laboratorio di taratura D-K-15185-01-00 accreditato secondo la norma DIN EN ISO/IEC 17025 per l'analisi delle concentrazioni di quantità di sostanza nelle soluzioni volumetriche dal DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - ente nazionale tedesco di accreditamento). Il certificato di accreditamento è disponibile all′indirizzo www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Confezionamento
Le confezioni il cui codice SKU termina con “3”, ad es., xxxxxx1003 o xxxxxxx 4003, sono SmartChemicals e la loro etichetta è dotata di tag RFID per l′immediato trasferimento dei dati allo strumento. Ulteriori informazioni alla pagina www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Linkage
Sostituisce: SX0607E; SX0607E-9; SX0607E-3
Risultati analitici
Forma liquida
Concentrazione di quantità di sostanza: 0,4975 - 0,5025 mol/L
Incertezza di misura ± 0,0015 mol/L
Tracciabilità agli SRM del NIST
La concentrazione viene determinata mediante titolazione volumetrica ed è riferita a 20°C.
La concentrazione di quantità di sostanza di questa soluzione volumetrica è tracciabile ai materiali di riferimento standard primari (SRM) del National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (biftalato di potassio SRM 84 NIST) per mezzo di uno standard volumetrico di biftalato di potassio (N° Catalogo 1.02400), materiale di riferimento certificato conforme alla norma ISO 17034, analizzato dal laboratorio di taratura accreditato di Merck KGaA, Darmstadt, Germania nel rispetto della norma DIN EN ISO/IEC 17025. L′incertezza è espressa come incertezza della misura espansa con un fattore di copertura k=2 che abbraccia un livello di confidenza del 95%.
N.B. Il titolo è una fattore di correzione che tiene conto delle variazioni della soluzione volumetrica, dell′apparato di titolazione, della temperatura e di altre condizioni del laboratorio. Per ottenere risultati corretti nella titolazione, si raccomanda di determinare il titolo con l′attrezzatura di laboratorio specifica e in condizioni di laboratorio ben precise, subito dopo avere aperto una nuova bottiglia e poi ad intervalli regolari.
Note legali
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Idrossido di sodio c(NaOH) = 2 mol/l (2 N), Titripur®
Supelco
1.09136
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio 0.1 M NaOH in water (0.1N), Eluent concentrate for IC
Supelco
43617
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio c(NaOH) = 4 mol/l (4 N), Titripur®
Supelco
1.11584
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio for 1000 ml, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Supelco
1.09956
Idrossido di sodio
Idrossido di sodio for analysis EMSURE®
Supelco
1.05593
Idrossido di sodio