21318-U
Silica Gel
2% KOH Coated, pkg of 100 g bulk packing
Sinonimo/i:
Gel di silice rivestito con KOH
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gel di silice rivestito con KOH al 2%, pkg of 100 g bulk packing
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 100 g bulk packing
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimensione particelle
60-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.