Documenti fondamentali
21319-U
Supelco
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Sinonimo/i:
Gel di silice rivestito di nitrato d’argento
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Gel di silice rivestito con AgNO3 al 10%, pkg of 100 g bulk packing
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 g bulk packing
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimensione particelle
60-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
I gel di silice trattati, di solito usati nelle colonne con gel di silice multistrato preimpaccate, vengono offerti in confezioni di materiale sfuso. Possono essere utili per personalizzare le colonne desiderate per un′efficiente pulizia di campioni molto sporchi, oppure per preparare colonne più brevi quando gli analiti sono relativamente puliti, per esempio nel caso dell′acqua potabile.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.