Documenti fondamentali
53829-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC Core-shell (SPP) Fused Core C18
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna per HPLC Ascentis® Express C18, 2,7 μm, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Parametri
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
135 m2/g
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
90 Å
pH di lavoro
2-9
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Le colonne per HPLC Ascentis Express, grazie alla tecnologia delle particelle Fused-Core®, offrono l′alta velocità e l′elevata efficienza delle particelle di dimensioni inferiori a 2 μm, mantenendo ridotte nel contempo le contropressioni. La combinazione di alta efficienza e bassa contropressione è un grande vantaggio per tutti coloro che utilizzano la UPLC® (o altri sistemi a pressione ultra-alta) e l′HPLC convenzionale.
Per ulteriori informazioni su questa nuova tecnologia, si rimanda alla pagina Ascentis Express
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of the metabolite content of Brassica juncea cultivars by comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled to photodiode array and mass spectrometry detection
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 25(5), 1235-1235 (2020)
Chemical characterization of three accessions of Brassica juncea L. extracts from different plant tissues
Oulad El Majdoub Y, et al.
Molecules (Basel), 25(22), 5421-5421 (2020)
Yong Foo Wong et al.
Electrophoresis (2018-02-08)
Metabolic profiling of Glycyrrhiza glabra using comprehensive two-dimensional liquid chromatography (LC × LC) coupled with photodiode array (PDA) and mass spectrometry (MS) detection is described. The separation was conducted under reversed-phase conditions, using a combination of first dimension (1 D) 150 mm microbore
Anna Różańska et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(8) (2020-08-23)
High quality extra virgin olive oils represent an optimal source of nutraceuticals. The European Union (EU) is the world's leading olive oil producer, with the Mediterranean region as the main contributor. This makes the EU the greatest exporter and consumer
Katia Arena et al.
Journal of separation science, 43(9-10), 1781-1789 (2020-04-03)
Olea europaea, meaning "European olive," is a small tree belonging to the family Oleaceae, occurring in the Mediterranean Basin. Olive oil is an essential component of a balanced diet because of its nutritional value. Among micronutrients, phenolic compounds did show important beneficial effects for human health.
Articoli
USP methods continuously revised for modernization and improved results in drug testing.
Optimize HPLC method for ginsenoside separation using a mixture, applying it to American Ginseng root, with conditions and chromatograms shown.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Protocolli
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
Contenuto correlato
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMostra di più
Questions
1–10 of 14 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. can this column be used at higher pH (pH 9)?
    1 answer
    1. As noted in the 'PROPERTIES' section, this column has an operating pH of 2 - 9.
      Helpful?
  4. What is the part number for Phenomenex Kinetex C18 column with dimensions of 150mm (15cm) x 4.6mm ID x 2.6μm particle size?
    1 answer
    1. Unfortunately, we do not provide the Kinetex C18 column from Phenomenex. However, we offer our own alternative with similar characteristics, the Ascentis Express C18 column with a particle size of 2.7μm. The specific part number for this column is 538229-U. Please note that the minimal difference of 1μm in particle size should not significantly impact its performance.
      Helpful?
  5. What are the recommended long-term storage conditions for the Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column?
    1 answer
    1. For long-term storage of silica-based, reversed-phase columns like the Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column, it is recommended to store them in 100% acetonitrile. For shorter periods of storage (up to 3 or 4 days), it is generally safe to store the column in most common mobile phases. However, when using buffers, it is advised to protect both the column and the HPLC equipment by flushing the column with the mobile phase that does not contain the buffer. This can be accomplished by flushing the column with a mixture of the mobile phase without the buffer (e.g., when using 60/40 ACN/buffer, flush the column with 60/40 ACN/H2O). This flushing step helps eliminate any risk of corrosion from salts and ensures quick re-equilibration of the column with the original mobile phase. Additionally, before storing the column, it is important to tightly seal the end-fittings with the provided end plugs to prevent the packing material from drying out.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. Can Ascentis® Express HPLC Columns be used for LC-MS?
    1 answer
    1. Express Fused-Core™ particles were designed with LC-MS in mind. Even extremely short column lengths exhibit sufficient plate counts to show high resolving power. The flat van Deemter plots permit resolution to be maintained at very high flow rates to maximize sample throughput. All Ascentis stationary phases have been evaluated for MS compatibility during their development, and the Express phases are no exception. You can expect extremely low column bleed and background while maintaining longest possible column lifetime. A bonus of Ascentis Express columns for high throughput UHPLC and LC-MS is that they are extremely rugged and highly resistant to plugging, a very common failure mode for competitor columns.
      Helpful?
  8. Is there anything special I need to do to my HPLC system to use Ascentis Express?
    1 answer
    1. Nothing special is required to use Ascentis Express HPLC columns.  To obtain the full benefits of Ascentis Express, one should minimize dispersion in the HPLC system (tubing, detector flow cell) as well as confirm the detector response system is set at a fast level.  For more information, request Guidelines for Optimizing Systems for Ascentis Express Columns (T407102).
      Helpful?
  9. What flow rate should I use with Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 answer
    1. Based on the minimum in the van Deemter curves, higher flows than 5um particle columns are required in order to maximize Ascentis Express column efficiency. The suggested starting point for flow rate for Ascentis Express columns: 1.6 mL/min for 4.6 mm ID;  0.8 mL/min for 3.0 mm ID; and 0.4mL/min for 2.1 mm ID.
      Helpful?
  10. Can I use Ascentis Express on a UHPLC system?
    1 answer
    1. Yes.  Ascentis Express columns are packed in a way making them suitable for these ultra high pressure instruments.  In fact, Ascentis Express outperforms sub-2 μm micron columns on many applications since Ascentis Express provides the benefits of sub-2 μm particles but at much lower back pressure.  These benefits include the capability of providing fast HPLC and higher resolution chromatography.  The Fused-Core particle consists of a 1.7 μm solid core and a 0.5 μm porous shell.  A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.5 μm) compared to conventional fully porous particles. The shorter diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening.
      Helpful?
1–10 of 14 Questions  