Documenti
14274
Supelco
Acetonitrile solution
with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41121800
ID PubChem:
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrile with 0.1% ammonium acetate, tested for UHPLC-MS
Forma fisica
liquid
Qualità
tested for UHPLC-MS
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezze
≤0.0001% non-volatile
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
≤2.0% water
≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
Trasmittanza
254 nm, ≥90%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.25 mg/kg
K: ≤0.25 mg/kg
Mg: ≤0.25 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Gradiente UHPLC
≤2 mAU at 254 nm (peak)
≤30 mAU at 254 nm (drift)
Compatibilità
passes test for UHPLC-MS
Formato
mixture
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Acetonitrile with ammonium acetate may be used as a mobile phase in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) assay for the simultaneous quantitative analysis of synthetic corticosteroids like beclomethasone dipropionate, betamethasone, budesonide, dexamethasone, fludrocortisone, flunisolide, fluorometholone, fluticasone propionate, megestrol acetate, methylprednisolone, prednisolone, prednisone, triamcinolone, and triamcinolone acetonide.
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Metanolo hypergrade for LC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.06035
Metanolo
Ammonio acetato for molecular biology, ≥98%
Sigma-Aldrich
A1542
Ammonio acetato
Formato di ammonio eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0%
Supelco
70221
Formato di ammonio
Acetonitrile suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34851
Acetonitrile
Acetonitrile anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
271004
Acetonitrile
Quantitative, highly sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for detection of synthetic corticosteroids.
Taylor RL
Clinical Chemistry, 50 (12), 2345-2352 (2004)