Documenti fondamentali
504971
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Lungh. × D.I.:
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale:
300 m2/g
Dimensione particelle:
5 μm
Gruppo funzionale matrice:
C18 (octadecyl) phase
Dimensione pori:
180 Å
Matrice:
silica gel, high purity, spherical particle platform
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Grado di funzionalizzazione
12% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Usare Discovery® C18 per qualsiasi metodo che specifichi una colonna C18. L′eccezionale profilo dei picchi, la riproducibilità e la stabilità ne fanno la colonna di elezione per tutti i metodi C18, da quelli di routine a quelli più critici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Eccellente riproducibilità
  • Picchi eccezionalmente netti per analiti acidi e basici
  • Separazioni LC-MS stabili e a basso spurgo
  • Separazione di peptidi e piccole proteine
  • L′idrofobicità inferiore rispetto a molte colonne C18 confrontabili favorisce analisi più rapide.
Prodotti consigliati
Scoprite i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Pilar Heredia-Middleton et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 149(4), 552-556 (2008-02-01)
Heat shock protein 70 (HSP70, 70 kDa) is the most commonly expressed protein in response to thermal stress. The extent of its expression is associated with differences in environmental temperatures. We investigated the heat shock response in red blood cells
R Nageswara Rao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1145-1150 (2009-05-16)
A highly sensitive and selective on-line two-dimensional reversed-phase liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry (2D-LC-ESI/MS/MS) method was developed and validated to determine rifaximin in rat serum by direct injection. The 2D-LC-ESI/MS/MS system consisted of a restricted access media column for trapping
Satoru Sonoke et al.
Cancer research, 68(21), 8843-8851 (2008-11-01)
The pharmacokinetics and antitumor activity of pegylated small interfering RNA (siRNA)/cationic liposome complexes were studied after systemic administration to mice. We designed pegylated-lipid carriers for achieving increased plasma concentrations of RNA and hence improved accumulation of RNA in tumors by
Pei Yuan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(42), 11319-11325 (2009-09-18)
This study systematically investigates periodic mesoporous organosilicas (PMOs) with controlled helical and concentric circular (CC) pore architectures prepared through a basic-catalyzed sol-gel process by using an achiral cationic surfactant trimethyloctadecylammonium bromide (C(18)TAB) as a structure-directing agent, perfluorooctanoic acid (PFOA) as
Contenuto correlato
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC