33046
HMDS+TMCS
3:1, pkg of 20 × 1 mL
Sinonimo/i:
Chlorotrimethylsilane, Trimethylsilylchloride, 1,1,1,3,3,3–Hexamethyldisilazane+Trimethylchlorosilane
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Descrizione
silylation reagent
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Confezionamento
pkg of 20 × 1 mL
Concentrazione
(3:1)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.78 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?