Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16O2SSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.35
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151817
Beilstein/REAXYS Number:
9043766
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
derivatization grade (GC derivatization)
assay
≥90.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)CS(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16O2SSi/c1-7(2)6-10(8)9-11(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI key
AVMZLLSHIFLNSJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?