Documenti
1.02333
Supelco
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
Sinonimo/i:
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
200-900-5
NACRES:
NA.05
Tensione di vapore
250 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
420 °C
Potenza
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-46 % (v/v)
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
57 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-58 °C
Temp. transizione
flash point -20 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup