21024-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Sinonimo/i:
Cartuccia LpDNPH S10
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Cartuccia LpDNPH S10, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composizione
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Confezionamento
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1SDS
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCActive Filters