54078-U
LpDNPH Ozone Scrubber
Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Trappole per ozono LpDNPH, Rezorian Cartridge, Potassium Iodide (KI) 1.5 g
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composizione
Potassium Iodide (KI), 1.5 g
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti