505320-U
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Sinonimo/i:
LpDNPH cartridge tube, 3 mL (H-series)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LpDNPH H Series Cartridges, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Livello qualitativo
Composizione
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Confezionamento
pkg of 50 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for sampling in high concentration environments
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Con il campionamento e il monitoraggio dell'aria si misura il livello degli inquinanti aerodispersi nell’ambiente, nelle aree industriali e negli interni per valutare la qualità dell'aria sulla base degli standard stabiliti dalle agenzie sanitarie e di regolamentazione.