Documenti fondamentali
54072-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Sinonimo/i:
Cartuccia LpDNPH S10
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Cartuccia LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
agenzia
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composizione
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Confezionamento
pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
tecniche
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il design della cartuccia S10 la rende di facile uso sul campo e in laboratorio. Sono disponibili adattatori riutilizzabili per connettere la cartuccia alla pompa campionatrice. Il serbatoio incorporato evita la necessità di attaccare una siringa per l′estrazione/eluizione del campione.
La cartuccia LpDNPH S10 è un dispositivo per il campionamento dell′aria utilizzato per campionare i carbonili presenti nell′atmosfera ambientale, in luoghi chiusi e in ambito industriale.
Applicazioni
La cartuccia LpDNPH S10 può essere utilizzata come cartuccia rivestita di DNPH per determinare la presenza di composti organici volatili in campioni d′aria[1][2] con diverse tecniche cromatografiche.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Emissions of air pollutants from scented candles burning in a test chamber
Derudi M, et al.
Atmospheric Environment, 55, 257-262 (2012)
Laszlo Prokai et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 281-287 (2012-02-22)
Carbonyl compounds are common byproducts of many metabolic processes. These volatile chemicals are usually derivatized before mass spectrometric analysis to enhance the sensitivity of their detections. The classically used reagent for this purpose is 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) that forms the corresponding