Documenti fondamentali
21018-U
Supelco
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges
pkg of 10 ea
Sinonimo/i:
SPE cartridge tube Adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 10 ea
tecniche
active air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with 1, 3 & 6 mL SPE cartridges
Descrizione generale
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges is an accessory for use with LpDNPH cartridges, which are air sampling devices designed for sampling carbonyls (e.g., formaldehyde) in ambient, indoor, workplace, and source atmospheres.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)