Documenti fondamentali
W4639
Sigma-Aldrich
Wash Solution 2
Scegli un formato
12 ML
CHF 37.10
200 ML
CHF 95.00
CHF 37.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 ML
CHF 37.10
200 ML
CHF 95.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
CHF 37.10
Check Cart for Availability
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
This product is used as a column wash after DNA binding performed with GenElute kits.
Nota sulla preparazione
For usage requirements, please refer to the kit procedure. Ethanol is required as part of the Wash Solution 2 preparation.
Note legali
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Preparazione del campione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)